Learn More
Bifendato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bifendate |
| CAS | 73536-69-3 |
| Fórmula molecular | C20 H18 O10 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 7,7'-Dimethoxy-[4,4'-Bi-1,3-benzodioxole]-5,5'-dicarboxylic Acid 5,5'-Dimethyl Ester, DDB, DDB, Dimethyl 4,4'-Dimethoxy-5,6,5',6'-di(methylenedioxy)biphenyl-2,2'-dicarboxylate, Dimethyl dicarboxylate Biphenyl, Diphenyl Dimethyl Bicarboxylate, α-DDB |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18O10/c1-23-11-5-9(19(21)25-3)13(17-15(11)27-7-29-17)14-10(20(22)26-4)6-12(24-2)16-18(14)30-8-28-16/h5-6H,7-8H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(C1=C(C2=C3OCOC3=C(C=C2C(OC)=O)OC)C4=C(OCO4)C(OC)=C1)OC |
| Nombre IUPAC | 7-metoxi-4-(7-metoxi-5-metoxicarbonil-1,3-benzodioxol-4-il)-1,3-benzodioxol-5-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 418.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.09 |