Learn More
Ácido dicarboxílico bifendato, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bifendate Dicarboxylic Acid |
| CAS | 105868-34-6 |
| Fórmula molecular | C18H14O10 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 7,7'-Dimethoxy-[4,4'-Bi-1,3-benzodioxole]-5,5'-dicarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14O10/c1-23-9-3-7(17(19)20)11(15-13(9)25-5-27-15)12-8(18(21)22)4-10(24-2)14-16(12)28-6-26-14/h3-4H,5-6H2,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22) |
| SMILES | COc1cc(C(=O)O)c(c2OCOc12)c3c4OCOc4c(OC)cc3C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(5-carboxi-7-metoxi-1,3-benzodioxol-4-il)-7-metoxi-1,3-benzodioxol-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 390.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.0587 |