Learn More
Bifenazate, TRC
Código de producto. 30006438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006438 10 g 10 g
30008992 25 g 25 g
17982575 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB38302010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149877-41-8
Fórmula molecular C17 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 300.35
Sinónimo 1-Methylethyl 2-(4-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)-hydrazinecarboxylate, Acramite, Bifenazate, D 2341, Floramite, Isopropyl 3-(4-methoxy-3-biphenylyl)carbazate
Nombre IUPAC Propan-2-il N-(2-metaxi-5-fenililino)carbamato
SMILES COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenazate
Nombres de analitos o componentes Bifenazate
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
Tipo de solución Neat
Industry Type Environmental Testing
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1474
Porcentaje de pureza >95%