Learn More
Bifenazate, MedChemExpress
Código de producto. 16491616
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491616 500 mg 500 miligramos
16485676 100 mg 100 miligramos
16431219 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16491616 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY119687500mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Bifenazate is a carbazate acaricide that control 100% of mites at a concentration of 25 ppm. Bifenazate is a positive allosteric modulator of GABA receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenazate
CAS 149877-41-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N2O3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (832.36 mM)
SMILES COC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1NNC(OC(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 300.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.35
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation