Learn More
Bifenazato-diazeno 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320565 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320565 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10579510AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenazate-diazene
CAS 149878-40-0
Nombres de analitos o componentes Bifenazate-diazene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H18 N2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Diazenecarboxylic acid, 2-(4-methoxy[1,1'-biphenyl]-3-yl)-, 1-methylethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12H,1-3H3
SMILES COc1ccc(cc1N=NC(=O)OC(C)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC (NE)-N-(2-metoxi-5-fenilfenil)iminocarbamato de propan-2-ilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 298.34
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1317 g/mol