Learn More
Bifenazato 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325691
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325691 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325691 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10579500AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bifenazate
CAS 149877-41-8
Nombres de analitos o componentes Bifenazate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N2 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
SMILES COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)c2ccccc2
Nombre IUPAC N-(2-metoxi-5-fenilanilino)carbamato de propan-2-ilo
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 300.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1474 g/mol