Learn More
Sal sódica escarlata Biebrich, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496989 25 g 25 g
15406999 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65603.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4196-99-0 | C22H14N4Na2O7S2 | 556.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4196-99-0
Fórmula molecular C22H14N4Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 556.47
Número MDL MFCD00003891
Clave InChI YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
Sinónimo C.I. 26905; Acid Red 66
PubChem CID 16219040
Nombre IUPAC Disodio 2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihidronaftalen-1-ilideno]hidrazina-1-il}-5-[2-(4-sulfonatofenil)diazen-1-il]benceno-1-sulfonato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biebrich Scarlet sodium salt
Punto de fusión 181°C to 188°C
Beilstein 3883900
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.49
Color Marrón a rojo
Cantidad 25 g
Temperatura de inflamación 300°C (572°F)
Forma física Polvo