Learn More
Thermo Scientific Chemicals Escarlata de Biebrich, contenido de colorante aprox 70 %
Código de producto. 10065680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
10065680 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 10065680 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 402221000
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Biebrich Scarlet
Punto de fusión 181.0°C to 188.0°C
Nombre de nota 99%
CAS 4196-99-0
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C22H14N4Na2O7S2
Número MDL MFCD00003891
Sinónimo Acid Red 66, C.I. 26905, Ponceau BS, Croceine scarlet
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in cellosolve, glycol, alcohol
Clave InChI YCKMEQRBEVVZQF-VKZXTWAVSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C(=C1)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC Disodio 2-{2-[(1Z)-2-oxo-1,2-dihidronaftalen-1-ilideno]hidrazina-1-il}-5-[2-(4-sulfonatofenil)diazen-1-il]benceno-1-sulfonato
Peso molecular (g/mol) 556.47
PubChem CID 16219040
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.48
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Biebrich Scarlet
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.