Learn More
Bidisomide, MedChemExpress
Código de producto. 16422468
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422468 5 mg 5 miligramos
16410269 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422468 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00232
MedChemExpress Bidisomide (SC40230) is a class I antiarrhythmic agent.
Bidisomide (SC40230) is a class I antiarrhythmic agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bidisomide
CAS 116078-65-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H34ClN3O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo SC40230
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (612.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)N(C(C)=O)CCC(C(N)=O)(C1=C(C=CC=C1)Cl)CCN2CCCCC2
Peso molecular (g/mol) 407.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.98
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation