Learn More
Yoduro de bidimazio, LoGiCal
Descripción
Yoduro de bidimazio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bidimazium Iodide |
| CAS | 21817-73-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Bidimazium Iodide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C26 H25 N2 S . I |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Thiazolium, 4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-3-methyl-, iodide (1:1), Thiazolium, 4-(4-biphenylyl)-2-[p-(dimethylamino)styryl]-3-methyl-, iodide (8 CI), Thiazolium, 4-[1,1'-biphenyl]-4-yl-2-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-3-methyl-, iodide (9 CI), Bidimazium iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C26H25N2S.HI/c1-27(2)24-16-9-20(10-17-24)11-18-26-28(3)25(19-29-26)23-14-12-22(13-15-23)21-7-5-4-6-8-21;/h4-19 H,1-3H3;1 H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].CN(C)c1ccc(\C=C/c2scc(c3ccc(cc3)c4ccccc4)[n+]2 C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-4-[(Z)-2-[3-metil-4-(4-fenilfenil)-1,3-tiazol-3-io-2-il]etenil]anilina;yoduro |
| Mostrar más |