missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BID p15 Polyclonal Antibody

Descripción
BID p15 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | BID p15 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | Dulbecco's PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | BID |
| N.º de referencia del gen | P55957, P70444 |
| Alias de gen | 2700049M22Rik; AI875481; apoptic d; apoptic death agonist; AU022477; BH3 interacting domain death agonist; BH3-interacting domain death agonist; BH3-interacting domain death agonist p11; BH3-interacting domain death agonist p13; BH3-interacting domain death agonist p15; BID; BID isoform ES(1b); BID isoform L(2); BID isoform Si6; desmocollin type 4; FP497; HGNC:1050; Human BID coding sequence; MGC15319; MGC42355; OTTHUMP00000196197; p11 BID; p13 BID; p15 BID; p22 BID |
| Símbolos de los genes | BID |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?