Learn More
Biciclopirona, TRC
Código de producto. 30138696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138696 5 mg 5 miligramos
18012740 2.5 mg 2.50 miligramo
18041500 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138696 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3821005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352010-68-5
Fórmula molecular C19 H20 F3 N O5
Peso molecular (g/mol) 399.36
Sinónimo 4-Hydroxy-3-[[2-[(2-methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, Bicyclopyrone
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-[2-(2-2-metaxietoximetil)-6-(trifluorometilpiridina-3-carbonil]biciclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
SMILES COCCOCc1nc(ccc1C(=O)C2=C(O)C3CCC(C3)C2=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclopyrone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20F3NO5/c1-27-6-7-28-9-13-12(4-5-14(23-13)19(20,21)22)18(26)15-16(24)10-2-3-11(8-10)17(15)25/h4-5,10-11,24H,2-3,6-9H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1294
Porcentaje de pureza >95%