Learn More
Metabolito de biciclopirona 1 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309858
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309858 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309858 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10579100AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclopyrone metabolite 1
CAS 380355-55-5
Nombres de analitos o componentes Bicyclopyrone metabolite 1
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H12 F3 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(2-methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-, 2-[(2-Methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12F3NO4/c1-18-4-5-19-6-8-7(10(16)17)2-3-9(15-8)11(12,13)14/h2-3H,4-6H2,1H3,(H,16,17)
SMILES COCCOCc1nc(ccc1C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 2-(2-metoxietoximetil)-6-(trifluorometil)piridina-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 279.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.0718 g/mol