Learn More
Biciclopirona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30309210 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30309210 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10579000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclopyrone
CAS 352010-68-5
Nombres de analitos o componentes Bicyclopyrone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 F3 N O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4-Hydroxy-3-[[2-[(2-methoxyethoxy)methyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]carbonyl]bicyclo[3.2.1]oct-3-en-2-one, Bicyclopyrone
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20F3NO5/c1-27-6-7-28-9-13-12(4-5-14(23-13)19(20,21)22)18(26)15-16(24)10-2-3-11(8-10)17(15)25/h4-5,10-11,24H,2-3,6-9H2,1H3
SMILES COCCOCc1nc(ccc1C(=O)C2=C(O)C3CCC(C3)C2=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-[2-(2-metoxietoximetil)-6-(trifluorometil)piridina-3-carbonil]biciclo[3.2.1]oct-2-en-4-ona
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 399.36
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1294 g/mol