Learn More
Benzoato de biciclomicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicyclomycin Benzoate |
| CAS | 37134-40-0 |
| Fórmula molecular | C19 H22 N2 O8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 2-Oxa-7,9-diazabicyclo[4.2.2]decane, Bicyclomycin deriv., FR 2054 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H22N2O8/c1-11-8-9-29-19(16(25)20-18(11,27)15(24)21-19)14(23)17(2,26)10-28-13(22)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,14,23,26-27H,1,8-10H2,2H3,(H,20,25)(H,21,24)/t14-,17-,18+,19-/m0/s1 |
| SMILES | [C@@H]([C@@](COC(=O)C1=CC=CC=C1)(C)O)(O)[C@]23C(=O)N[C@](O)(C(=O)N2)C(=C)CCO3 |
| Nombre IUPAC | [(2S,3S)-2,3-dihidroxi-3-[(1S,6R)-6-hidroxi-5-metilen-8,10-dioxo-2-oxa-7,9-diazabiciclo[4.2.2]decan-1-il]-2-metil-propil] benzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 406.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 406.1376 |