Learn More
Bicyclomycin benzoate, MedChemExpress
Código de producto. 16499816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499816 50 mg 50 miligramos
16483278 10 mg 10 miligramos
16444536 100 mg 100 miligramos
16412706 25 mg 25 miligramos
16406007 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16499816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101128
MedChemExpress Bicyclomycin benzoate is an antibiotic exhibiting activity against a broad spectrum of Gram-negative bacteria and against the Gram-positive bacterium.
Bicyclomycin benzoate is an antibiotic exhibiting activity against a broad spectrum of Gram-negative bacteria and against the Gram-positive bacterium.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclomycin benzoate
Forma física Solid
CAS 37134-40-0
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22N2O8
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo FR2054
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (246.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@](NC1=O)(OCCC2=C)C(N[C@]12O)=O)[C@@](C)(O)COC(C3=CC=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 406.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.39
Porcentaje de pureza 98.0%