Learn More
Bicyclol, MedChemExpress
Código de producto. 16463796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16463796 25 mg 25 miligramos
16434477 50 mg 50 miligramos
16431058 5 mg 5 miligramos
16408608 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16463796 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0766
MedChemExpress Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.
Bicyclol(SY 801) is a anti-hepatitis drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclol
CAS 118159-48-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18O9
Cantidad 25 mg
Sinónimo SY801
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(OC)=C(OCO2)C2=C1C3=C4OCOC4=C(OC)C=C3CO)OC
Peso molecular (g/mol) 390.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 390.34
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus