Learn More
Ácido biciclo[4.1.0]heptano-7-carboxílico, TRC
Product Code. 30368571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30368571 500 mg 500 miligramos
30354549 250 mg -
30358805 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30368571 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC986323500MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 41894-76-2
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.17
Sinónimo NSC 156902
Nombre IUPAC Ácido biciclo[4.1.0]heptano-7-carboxílico
SMILES OC(=O)C1C2CCCCC12
Specifications
Nombre del producto químico o material Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6(5)7/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0837