Learn More
Ácido biciclo[4.1.0]heptano-7-carboxílico, TRC
Código de producto. 30354549
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30354549 250 mg -
30368571 500 mg 500 miligramos
30358805 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30354549 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC986323250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41894-76-2
Fórmula molecular C8H12O2
Peso molecular (g/mol) 140.17
Sinónimo NSC 156902
Nombre IUPAC Ácido biciclo[4.1.0]heptano-7-carboxílico
SMILES OC(=O)C1C2CCCCC12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclo[4.1.0]heptane-7-carboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O2/c9-8(10)7-5-3-1-2-4-6(5)7/h5-7H,1-4H2,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0837