Learn More
Biciclo[3.3.1]nonano-2,6-diona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10623013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10623013 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10623013 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB12430DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclo[3.3.1]nonane-2, 6-dione
CAS 16473-11-3
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C9H12O2
Número MDL MFCD00153926
Cantidad 1 g
Sinónimo bicyclo 3.3.1 nonane-2,6-dione, bicyclo 3.3.1 nona-2,6-dione, meerwein's ketone, zlchem 41, acmc-20alon
Clave InChI QWNPVTXLBMSEPN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC(=O)C2CCC(=O)C1C2
Nombre IUPAC biciclo[3.3.1]nonano-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 152.193
PubChem CID 140084
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 97%