Learn More
Biciclo[3.2.1]octano-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione |
| CAS | 74896-14-3 |
| Fórmula molecular | C8 H10 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Bicyclopyrone Impurity 4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O2/c9-7-4-8(10)6-2-1-5(7)3-6/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | O=C1CC(=O)C2CCC1C2 |
| Nombre IUPAC | biciclo[3.2.1]octano-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 138.164 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.068 |