Learn More
Biciclo[3.2.0]hept-2-en-6-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480647 100 g 100 g
11460647 5 g 5 g
11470647 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22472.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13173-09-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one is widely utilized to study enantioselective Baeyer-Villiger oxidation of (±)-cis-bicyclo(3.2.0)hept-2-en-6-one. It is used in the synthesis of a series of chalcone derivatives by reacting with arylaldehydes. It is also used to analyze the extremophile enzymes (monooxygenase and hydrolases) in microorganisms which are isolated from a deep-water petroleum reservoir and at high temperatures using fluorogenic assays and multibioreactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La biciclo[3.2.0]hepto-2-en-6-ona se utiliza ampliamente para estudiar la oxidación enantioselectiva de Baeyer-Villiger de la (±)-cis-biciclo(3.2.0)hept-2-en-6-ona. Se utiliza en la síntesis de una serie de derivados de la chalcona por reacción con arilaldehídos. También se utiliza para analizar las enzimas extremófilas (monooxigenasa e hidrolasas) en microorganismos que se aíslan de un depósito de petróleo de aguas profundas y a altas temperaturas mediante ensayos fluorogénicos y multibiorreacciones.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13173-09-6
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00066201
Clave InChI LNLLHUHPGPKRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, +/--cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 1s,5s-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, +-1r,5s-cis-bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, bicyclo 3,2,0 hept-2-en-6-one, bicyclo 3,2,0 hept-2-ene-6-one, bicyclo 3.2.0 hept-3-en-7-one, z-bicyclo 3.2.0 hepta-2-ene-6-one
PubChem CID 297183
Nombre IUPAC biciclo[3.2.0]hept-3-en-7-ona
SMILES C1C=CC2C1C(=O)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Cantidad 100 g
Número UN UN1224
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%