Learn More
Dianhídrido biciclo[2.2.2]oct-7-eno-2,3,5,6-tetracarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325279 100 g 100 g
11315279 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11325279 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19632.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1719-83-1 | C12H8O6 | 248.19 g/mol
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride is used to prepare the thermo-cured cycloaliphatic polyamic acid and photo-cured cycloaliphatic polyamic ester, which were then converted to cycloaliphatic polyimide film.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dianhídrido biciclo[2.2.2]oct-7-eno-2,3,5,6-tetraparboxílico se utiliza para preparar el ácido poliámico cicloalifático termocurado y el éster poliámico cicloalifático fotocurado, que luego se convierten en una película de poliimida cicloalifática.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1719-83-1
Fórmula molecular C12H8O6
Peso molecular (g/mol) 248.19
Número MDL MFCD00082228
Clave InChI XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c
PubChem CID 102679
SMILES C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Punto de fusión ∼360°C
Cantidad 100 g
Beilstein 294213
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.19
Porcentaje de pureza 97%