Learn More
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10367761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100g
Código de producto.
10367761 100g
1 options
Código de producto. 10367761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176501000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
Nombre de nota 98%
CAS 1719-83-1
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a beige
Análisis elemental 56.00 to 60.10% (C)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C12H8O6
Número MDL MFCD00082228
Cantidad 100 g
Sinónimo bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7 3ah,7ah-tetraone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,8-etheno-1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, 3a,4,4a,7a,8,8a-hexahydro, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride, bicyclo 2.2.2-7-octene-2,3,5,6-tetracarboxylic acid dianhydride, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0<2,6>.0<8,12> tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetraone, 4,10-dioxatetracyclo 5.5.2.0 2 ,?.0?, 1 2 tetradec-13-ene-3,5,9,11-tetrone, bicyclo 2.2.2 oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride, 4,4a,8,8a-tetrahydro-4,8-ethenobenzo 1,2-c
Clave InChI XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2C3C(C1C4C2C(=O)OC4=O)C(=O)OC3=O
Peso molecular (g/mol) 248.19
PubChem CID 102679
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.19
Forma física Crystalline Powder or Crystals