Learn More
Biciclo[2.2.1]hept-2-eno, TRC
Código de producto. 30337600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337600 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30337600 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3828705G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norbornene
CAS 498-66-8
Fórmula molecular C7 H10
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Norbornene (8CI), 2-Norbornylene, 3,6-Endomethylenecyclohexene, Bicyclo[2.2.1]heptene, NSC 120425, NSC 22453, Norbornene, Norbornylene, Norcamphene, Norfenchene, Bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10/c1-2-7-4-3-6(1)5-7/h1-2,6-7H,3-5H2/t6-,7+
SMILES C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
Nombre IUPAC (1R,4S)-biciclo[2.2.1]hept-2-eno
Peso molecular (g/mol) 94.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0783