Learn More
Metioduro de bicuculina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicuculline Methiodide |
| CAS | 55950-07-7 |
| Fórmula molecular | C21 H20 N O6 . I |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20NO6.HI/c1-22(2)6-5-11-7-15-16(26-9-25-15)8-13(11)18(22)19-12-3-4-14-20(27-10-24-14)17(12)21(23)28-19;/h3-4,7-8,18-19H,5-6,9-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t18-,19+;/m0./s1 |
| SMILES | [I-].C[N+]1(C)CCc2cc3OCOc3cc2[C@H]1[C@@H]4OC(=O)c5c6OCOc6ccc45 |
| Nombre IUPAC | (6R)-6-[(5S)-6,6-dimetil-7,8-dihidro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-6-io-5-il]-6H-furo[3,4-g][1,3]benzodioxol-8-ona; yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 509.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 509.0335 |