Learn More
Tocris Bioscience™ (-)-Bicuculline methiodide
Código de producto. 30564780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30564780 50 mg 50 miligramos
18702554 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30564780 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2503/50
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
GABAA antagonist; more water soluble version of (+)-bicuculline (Cat. No. 0130)
Methiodide form of classical GABAA receptor antagonist (+)-bicuculline . More water-soluble and stable. Non-GABA receptor-mediated actions reported, including actions on calcium-dependent potassium channels.
Methobromide Salt and Methochloride Salt also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40709-69-1
Fórmula molecular C21H20INO6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Bicuculline methiodide
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 509.3
Pureza >99%
Peso molecular 509.296