Learn More
Bictegravir, TRC
Código de producto. 30008100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008100 1 mg 1 miligramo
30005560 5 mg 5 miligramos
30008439 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008100 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3820951MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1611493-60-7
Fórmula molecular C21 H18 F3 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 449.3799
Sinónimo 2,5-Methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazepine-10-carboxamide, 2,3,4,5,7,9,13,13a-octahydro-8-hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-, (2R,5S,13aR)-, (2R,5S,13aR)-2,3,4,5,7,9,13,13a-Octahydro-8-hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-2,5-methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazepine-10-carboxamide, Bictegravir, GS 9883
Nombre IUPAC (1S,11R,13R)-5-hidroxi-3,6-dioxi-N-[(2,4,6-trifluorofenil)metilo]-12-oxa-2,9-diazatetraciclo[11.2.1.02,11.04,9]hexadeca-4,7-dieno-7-carboxamida
SMILES OC1=C2N(C[C@H]3O[C@@H]4CC[C@@H](C4)N3C2=O)C=C(C(=O)NCc5c(F)cc(F)cc5F)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bictegravir
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18F3N3O5/c22-9-3-14(23)12(15(24)4-9)6-25-20(30)13-7-26-8-16-27(10-1-2-11(5-10)32-16)21(31)17(26)19(29)18(13)28/h3-4,7,10-11,16,29H,1-2,5-6,8H2,(H,25,30)/t10-,11+,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.1199
Porcentaje de pureza >95%