Learn More
Bictegravir (100 mg/mL en DMSO), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bictegravir |
| CAS | 1611493-60-7 |
| Fórmula molecular | C21 H18 F3 N3 O5 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 2,5-Methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazepine-10-carboxamide, 2,3,4,5,7,9,13,13a-octahydro-8-hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-, (2R,5S,13aR)-, (2R,5S,13aR)-2,3,4,5,7,9,13,13a-Octahydro-8-hydroxy-7,9-dioxo-N-[(2,4,6-trifluorophenyl)methyl]-2,5-methanopyrido[1',2':4,5]pyrazino[2,1-b][1,3]oxazepine-10-carboxamide, Bictegravir, GS 9883 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H18F3N3O5/c22-9-3-14(23)12(15(24)4-9)6-25-20(30)13-7-26-8-16-27(10-1-2-11(5-10)32-16)21(31)17(26)19(29)18(13)28/h3-4,7,10-11,16,29H,1-2,5-6,8H2,(H,25,30)/t10-,11+,16+/m0/s1 |
| SMILES | OC1=C2N(C[C@H]3O[C@@H]4CC[C@@H](C4)N3C2=O)C=C(C(=O)NCc5c(F)cc(F)cc5F)C1=O |
| Nombre IUPAC | (1S,11R,13R)-5-hidroxi-3,6-dioxi-N-[(2,4,6-trifluorofenil)metilo]-12-oxa-2,9-diazatetraciclo[11.2.1.02,11.04,9]hexadeca-4,7-dieno-7-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 449.3799 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 449.1199 |
| Mostrar más |