Learn More
Bicine, TRC
Código de producto. 30010888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30010888 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30010888 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3822535G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H13NO4
Peso molecular (g/mol) 163.17
Sinónimo N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, (Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic Acid, Bicin, Bis(2-Hydroxyethyl)glycine, Chelest GA, DHEG, Diethanol Glycine, Diethylolglycine, Dihydroxyethylglycine, Fe-3-Specific, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aminoacetic Acid, N,N-Bis(hydroxyethyl)glycine, N,N-Bis(beta-hydroxyethyl)glycine, N,N-Di(2-hydroxyethyl)glycine, N,N-Dihydroxyethylglycine, NSC 7342, NSC 7512
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES OCCN(CCO)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0845