Learn More
Bicina, MP Biomedicals
Código de producto. 11348589 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
11348589 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11348589 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210100591
  • La bicina se utiliza en un método de cromatografía de intercambio iónico de capa fina para la resolución de proteínas.
  • Se utiliza en la cristalización de péptidos y proteínas.
  • La bicina se utiliza en un estudio cinético de un complejo análogo de estado de transición cuaternario de la creatina cinasa y en un sistema tampón multifásico para la SDS-PAGE de las proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BICINE
CAS 150-25-4
Punto de fusión 190°C (literature)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Fórmula lineal C6H13NO4
Número MDL MFCD00004295
Sinónimo bicine, n,n-bis 2-hydroxyethyl glycine, diethylolglycine, dihydroxyethylglycine, diethanol glycine, n,n-di 2-hydroxyethyl glycine, bicene, 2-bis 2-hydroxyethyl amino acetic acid, n,n-dihydroxyethyl glycine, n,n-dihydroxyethylglycine
Información de solubilidad Soluble in water (10mg/mL-clear, colorless solution; a saturated solution in water is 1.1 M )
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 185.16
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2