Learn More
Bicina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10638203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10638203 100 g Frasco de polietileno 100 g
11453094 250 g Frasco de polietileno 250 g
10766965 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10638203 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2646100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La bicina es uno de los aminoácidos zwitteriónicos conocidos como tampones de Good. Se utiliza como tampón biológico y agente quelante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Absorbancia 0.100 AU max. at 260nm, 0.100 AU max. at 280nm
Nombre del producto químico o material Bicine
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
pH 4.0 to 5.0
Forma física Polvo/Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NCH2COOH
Envase Frasco de polietileno
Índice Merck 15, 1205
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2