Learn More
Thermo Scientific Chemicals BICINE, grado de electroforesis, ≥99 %
Código de producto. 15478629
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15478629 25 g 25 g
15488629 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478629 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J67087.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BICINE
Punto de fusión ∼191°C (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Beilstein 1769362
Índice Merck 14,1201
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electroforesis