Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bicina, 99+ %, para bioquímica
Código de producto. 10331104 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10331104 500 g Frasco de plástico 500 GR
10129512 25 g Frasco de plástico 25 g
10153441 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10331104 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 327715000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Absorbancia 0.05 max. (0.5M, water) at 260nm, 0.05 max. (0.5M, water) at 280nm
Nombre del producto químico o material Bicine
Nombre de nota For biochemistry
Punto de fusión 190.0°C to 192.0°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Envase Frasco de plástico
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: ligeramente soluble en etanol, éter, cloroformo y benceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Bioquímica