Learn More
Bicina, 99+ %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10428320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10428320 100 g Frasco de vidrio 100 g
10742564 250 g Frasco de vidrio 250 g
10667943 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10428320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172651000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo N, N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine, Diethylolglycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Absorbancia 0.05 max. (5% aqueous soln.) at 250nm
Nombre del producto químico o material Bicine
Condiciones de absorbancia (5% aq. soln.) (1cm cell)
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
pH 4.0 to 5.5 (10% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NCH2CO2H
Envase Frasco de vidrio
Índice Merck 15, 1205
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza ≥99.0% (Total base)
Grado Analítica