Learn More
Bicina, 99,38 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11318589 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11318589 25 g -
11328589 100 g -
11338589 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318589 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210100525
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo N, N-bis [2-hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicine
Color Blanco
Forma física Powder
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9938
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acetato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.2