Learn More
Bicine, 98.5 to 101.5% (Dry Basis), Ultrapure
Código de producto. 15895088 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15895088 100 g Frasco de plástico 100 g
15895258 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15895088 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor J12091.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 150-25-4 | C6H13NO4 | 163.173 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H13NO4
Peso molecular (g/mol) 163.173
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N,N-bis[2-Hydroxyethyl]glycine
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES C(CO)N(CCO)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicine
Punto de fusión ∼191°C (decomposition)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Fórmula lineal (CH2CH2OH)2NCH2COOH
Envase Frasco de plástico
Beilstein 1769362
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.17
Porcentaje de pureza 98.5 to 101.5%