Learn More
Melford Bicina
Descripción
Tampón zwitteriónico utilizado en una variedad de aplicaciones de biología molecular, como resolución de proteínas, cristalización de proteínas y SDS-PAGE.
Tampón zwitteriónico utilizado en una variedad de aplicaciones de biología molecular, como resolución de proteínas, cristalización de proteínas y SDS-PAGE.
pKa25 °C: 8,3
Rango de pH: 7,6-9,0
Rango de fusión: 190-192 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicine |
| CAS | 150-25-4 |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | C6H13NO4 |
| Grado | Ultrapuro |