Learn More
BICINE, solución de tampón de 0,5 M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15415149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415149 100 mL 100 ml
15425149 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62838.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BICINE buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 9.0
Forma física Líquida
Cantidad 100 mL