Learn More
Thermo Scientific Chemicals BiCINE, solución de tampón de 0,5 M, pH 8,5
Código de producto. 15424199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15424199 100 mL 100 ml
15434199 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424199 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J61632.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150-25-4 | C6H12NNaO4 | 185.16 g/mol
A zwitterionic amino acid buffer agent used for low temperature work. The use of bicine in a thin layer ion exchange chromatography method for protein resolution has been published. Bicine has been utilized in peptide and protein crystallization. A kinetic study of a quaternary transition-state analogue complex of creatine kinase used bicine in the reaction buffer. A multiphasic buffer system for SDS-PAGE of proteins and peptides that incorporates bicine has been described.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se usa un agente tampón de aminoácidos zwitteriónicos para trabajos a baja temperatura. Se ha publicado el uso de bicine en un método de cromatografía de intercambio iónico de capa fina para la resolución de proteínas. Se ha utilizado bicine en la cristalización de péptidos y proteínas. Un estudio cinético de un complejo análogo cuaternario de estado de transición de la creatina quinasa utilizó bicine en el tampón de reacción. Se ha descrito un sistema de tampón multifásico para SDS-PAGE de proteínas y péptidos que incorpora bicine.
Solubilidad
Soluble en agua (1 M) a 20 °C, etanol (ligeramente), éter (ligeramente) y cloroformo (ligeramente).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150-25-4
Fórmula molecular C6H12NNaO4
Peso molecular (g/mol) 185.16
Número MDL MFCD00004295
Clave InChI MFBDBXAVPLFMNJ-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 8761
ChEBI CHEBI:40957
Nombre IUPAC Ácido 2-[bis(2-hidroxietil)amino]acético
SMILES [Na+].OCCN(CCO)CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BICINE buffer soln.
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 8.5
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Soluble in water (1M) at 20°C,ethanol (slightly),ether (slightly),and chloroform (slightly).