Learn More
Sal de disodio de ácido bicinconínico, Thermo Scientific Chemicals
Description
For determination of Cu and protein assays.Bicinchoninic acid disodium salt is useful for the determination of copper. It is also used for the determination of protein concentration.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Bicinchoninic acid disodium salt |
| Cantidad | 2 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | disodio [2,2'-biquinolina]-4,4'-dicarboxilato |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.29 |
| Forma física | Polvo/trozos |
Safety and Handling
- Bicinchoninic acid, disodium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Bicinchoninic acid,disodium salt