Learn More
Clorhidrato de bicifadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicifadine Hydrochloride |
| CAS | 66504-75-4 |
| Fórmula molecular | C12H15N . HCl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane Hydrochloride, (+/-)-1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane Hydrochloride, CL 220075, MCV 4147, NIH 9542 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-6-11(12)7-13-8-12;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.Cc1ccc(cc1)C23CNCC2C3 |
| Nombre IUPAC | 1-(4-metilfenil)-3-azabiciclo[3.1.0]hexano;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 209.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0971 |