Learn More
Clorhidrato de bicifadina-d5, TRC
Código de producto. 30346505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346505 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30346505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB38225210MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicifadine-d5 Hydrochloride
CAS 1014696-75-3
Fórmula molecular C12H11D5ClN
Cantidad 10 mg
Sinónimo 1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, (+/-)-1-(4-Methylphenyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-d5 Hydrochloride, CL 220075-d5, MCV 4147-d5, NIH 9542-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-9-2-4-10(5-3-9)12-6-11(12)7-13-8-12;/h2-5,11,13H,6-8H2,1H3;1H/i6D2,7D2,11D;
SMILES Cl.[2H]C1([2H])NCC2(c3ccc(C)cc3)C([2H])([2H])C12[2H]
Nombre IUPAC 4,4,5,6,6-pentadeuterio-1-(4-metilfenil)-3-azabiciclo[3.1.0]hexano;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 214.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.1285