Learn More
Éster diisopropílico del ácido bicarbámico, TRC
Código de producto. 30336475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30336475 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30336475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB382150250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diisopropyl Bicarbamate
CAS 19740-72-8
Fórmula molecular C8 H16 N2 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo Diisopropyl bicarbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c1-5(2)13-7(11)9-10-8(12)14-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H,9,11)(H,10,12)
SMILES CC(C)OC(=O)NNC(=O)OC(C)C
Nombre IUPAC N-(propan-2-iloxicarbonilamino)carbamato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 204.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.111