Learn More
Bicalutamida, TRC
Código de producto. 30133724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133724 2.5 g 2.50 g
30137740 500 mg 500 miligramos
30041291 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB3820002.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90357-06-5
Fórmula molecular C18 H14 F4 N2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 430.37
Sinónimo N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (±)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (±)-4'-Cyano-α,α,α-trifluoro-3-[(p-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-m-lactotoluidide, Bicalutamide, Casodex, Cosudex, ICI 176334, ZD 176334
Nombre IUPAC N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanamida
SMILES CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicalutamide
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.061