Learn More
Bicalutamide, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18035582
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
18035582 10 mg 10 miligramos
18095482 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 18035582
Marca: Tocris Bioscience 3389/10
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Non-steroidal androgen receptor antagonist
Orally active non-steroidal androgen receptor antagonist (IC50 = 190 nM). Displays peripheral selectivity and does not effect serum levels of LH and testosterone. Exhibits potent anticancer activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90357-06-5
Fórmula molecular C18H14F4N2O4S
Peso molecular (g/mol) 430.374
Clave InChI LKJPYSCBVHEWIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bicalutamide, casodex, cosudex, calutide, bicalutamide cdx, raffolutil, kalumid, casodex tn, bicalutamide usan:inn:ban, bicalutamide casodex
PubChem CID 2375
Nombre IUPAC N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanamida
SMILES CC(CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)F)(C(=O)NC2=CC(=C(C=C2)C#N)C(F)(F)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bicalutamide
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.37
Porcentaje de pureza >99%