Learn More
Sulfuro de bicalutamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfanyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide |
| CAS | 90356-78-8 |
| Fórmula molecular | C18 H14 F4 N2 O2 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Propanamide, N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methyl-, (±)-, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)thio]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(4-fluorophenylsulfanyl)-2-hydroxy-2-methylpropionamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F4N2O2S/c1-17(26,10-27-14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CC(O)(CSc1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfanil-2-hidroxi-2-metilpropanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 398.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 398.0712 |