Learn More
Bicalutamide, R&D Systems™
Descripción
Orally active non-steroidal androgen receptor antagonist (IC50 = 190 nM). Displays peripheral selectivity and does not effect serum levels of LH and testosterone. Exhibits potent anticancer activity in vivo.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicalutamide |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.37 |
| Porcentaje de pureza | >99% |