Learn More
Bicalutamida, Mikromol™
Descripción
Bicalutamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bicalutamide |
| CAS | 90357-06-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Bicalutamide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C18 H14 F4 N2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, Bicalutamide, Casodex, Cosudex, ICI 176334, ZD 176334, (+/-)-N-[4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, (+/-)-4'-Cyano-alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-[(p-fluorophenyl)sulfonyl]-2-methyl-m-lactotoluidide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14F4N2O4S/c1-17(26,10-29(27,28)14-6-3-12(19)4-7-14)16(25)24-13-5-2-11(9-23)15(8-13)18(20,21)22/h2-8,26H,10H2,1H3,(H,24,25) |
| SMILES | CC(O)(CS(=O)(=O)c1ccc(F)cc1)C(=O)Nc2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | N-[4-ciano-3-(trifluorometil)fenil]-3-(4-fluorofenil)sulfonil-2-hidroxi-2-metilpropanamida |
| Mostrar más |