Learn More
Bicalutamida EP Impureza D, Mikromol™
Descripción
Bicalutamida EP Impureza D
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| CAS | 654-70-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H5 F3 N2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Bicalutamide Imp. D (EP), 4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 5-Amino-2-cyanobenzotrifluoride, Bicalutamide Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3N2/c9-8(10,11)7-3-6(13)2-1-5(7)4-12/h1-3H,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc(C#N)c(c1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-amino-2-(trifluorometilo)benzonitrilo |
| Mostrar más |